Få mere at vide
Siremadlin, MedChemExpress
Beskrivelse
Siremadlin (NVP-HDM201) is a potent, orally bioavailable and highly specific p53-MDM2 interaction inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Siremadlin |
| CAS | 1448867-41-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H24Cl2N6O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | NVP-HDM201 HDM201 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 56.75 mg/mL (102.18 mM) |
| SMIL | O=C1N(C2=CC(Cl)=CN(C)C2=O)[C@@H](C3=CC=C(Cl)C=C3)C4=C1N=C(C5=CN=C(OC)N=C5OC)N4C(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 555.41 |
| Vis mere |