Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sipper Systemer til GENESYS –40 180& BioMate 160 spektrofotometre
Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
GENESYS 140/150/180 & BioMate 160 spektrofotometre
GENESYS 140/150/180, BioMate 160 spektrofotometre
Inkluderer:
Sipper System + EU strømkabel
Sipper-prøverum
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Minimer prøvehåndtering og reducer brugen af forbrugsstoffer med prøveholdere til sipper. Integreret komplet sipper system funktioner:
- Styres af indbygget instrumentsoftware
- Drives af ekstern AC/DC strømforsyningsenhed
- Sip efter tid eller kalibrer for at nippe efter volumen
- Forprogrammerede og brugerdefinerede sip-sekvenser
- Tre pumpehastigheder
- Understøtter 1,6 mm vægtykkelse silikoneslange
- C-Flex og Viton rørmaterialer understøttes i et mere begrænset udvalg af størrelser
Sipper-systemer tilgængelige for udvalgte GENESYS™ og BioMate™ spektrofotometre, se bestillingstabel for specifikke produktkompatibiliteter.
Inkluderer:
- Sipperpumpe med pumpehoved
- Indsats til prøverum med kuvetteholder og svanehals aspirationsrørføring
- Kvarts flowcelle med tilslutningsslange
- Kabel til tilslutning til instrument
- 30 cm af L/S 16 silikoneslange
- Multispændingsstrømforsyning & specificeret strømkabel
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | GENESYS 140/150/180 & BioMate 160 spektrofotometre |
| Inkluderer | Sipper System + EU strømkabel |