Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sipper Systemer til GENESYS –40 180& BioMate 160 spektrofotometre
Artikelnummer. 15816105 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
GENESYS 140/150/180 & BioMate 160 spektrofotometre
GENESYS 140/150/180, BioMate 160 spektrofotometre
Inkluderer:
Sipper System + EU strømkabel
Sipper-prøverum
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15816105
Brand: Thermo Scientific™ 840307000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Minimer prøvehåndtering og reducer brugen af forbrugsstoffer
Minimer prøvehåndtering og reducer brugen af forbrugsstoffer med prøveholdere til sipper. Integreret komplet sipper system funktioner:
  • Styres af indbygget instrumentsoftware
  • Drives af ekstern AC/DC strømforsyningsenhed
  • Sip efter tid eller kalibrer for at nippe efter volumen
  • Forprogrammerede og brugerdefinerede sip-sekvenser
  • Tre pumpehastigheder
  • Understøtter 1,6 mm vægtykkelse silikoneslange
  • C-Flex og Viton rørmaterialer understøttes i et mere begrænset udvalg af størrelser
Sipper-systemer tilgængelige for udvalgte GENESYS™ og BioMate™ spektrofotometre, se bestillingstabel for specifikke produktkompatibiliteter.
Inkluderer:
  • Sipperpumpe med pumpehoved
  • Indsats til prøverum med kuvetteholder og svanehals aspirationsrørføring
  • Kvarts flowcelle med tilslutningsslange
  • Kabel til tilslutning til instrument
  • 30 cm af L/S 16 silikoneslange
  • Multispændingsstrømforsyning & specificeret strømkabel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) GENESYS 140/150/180 & BioMate 160 spektrofotometre
Inkluderer Sipper System + EU strømkabel