missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Siponimod, TRC

Artikelnummer. 30416140
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30416140 2.5 mg 2.5mg
30414380 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30416140 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6836602.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Siponimod
CAS 1230487-00-9
Molekylær formel C29H35F3N2O3
Mængde 2.5 mg
Synonym 1-[[4-[(1E)-1-[[[4-Cyclohexyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]methoxy]imino]ethyl]-2-ethylphenyl]methyl]-3-azetidinecarboxylic Acid, 1-(4-[1-[(E)-4-Cyclohexyl-3-trifluoromethyl-benzyloxyimino]-ethyl]-2-ethyl-benzyl)-azetidine-3-carboxylic Acid, BAF 312
InChI formel InChI=1S/C29H35F3N2O3/c1-3-21-14-23(10-11-24(21)15-34-16-25(17-34)28(35)36)19(2)33-37-18-20-9-12-26(22-7-5-4-6-8-22)27(13-20)29(30,31)32/h9-14,22,25H,3-8,15-18H2,1-2H3,(H,35,36)/b33-19+
SMIL CCc1cc(ccc1CN2CC(C2)C(=O)O)\C(=N\OCc3ccc(C4CCCCC4)c(c3)C(F)(F)F)\C
IUPAC navn 1-[[4-[(E)-N-[[4-cyclohexyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]methoxy]-C-methylcarbonimidoyl]-2-ethylphenyl]methyl]azetidine-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 516.6
Formel vægt 516.26
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.