missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sipoglitazar, TRC

Artikelnummer. 30422912
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422912 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30422912 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS4878005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sipoglitazar
CAS 342026-92-0
Molekylær formel C25 H25 N3 O4 S
Mængde 5 mg
Synonym 3-[3-Ethoxy-1-[4-(2-phenyl-4-thiazolylmethoxy)benzyl]-1H-pyrazol-4-yl]propionic Acid, 3-[3-Ethoxy-1-[4-[(2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methoxy]benzyl]-1H-pyrazol-4-yl]propionic Acid, 3-Ethoxy-1-[[4-[(2-phenyl-4-thiazolyl)methoxy]phenyl]methyl]-1H-pyrazole-4-propanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C25H25N3O4S/c1-2-31-24-20(10-13-23(29)30)15-28(27-24)14-18-8-11-22(12-9-18)32-16-21-17-33-25(26-21)19-6-4-3-5-7-19/h3-9,11-12,15,17H,2,10,13-14,16H2,1H3,(H,29,30)
SMIL CCOc1nn(Cc2ccc(OCc3csc(n3)c4ccccc4)cc2)cc1CCC(=O)O
IUPAC navn 3-[3-ethoxy-1-[[4-[(2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methoxy]phenyl]methyl]pyrazol-4-yl]propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 463.55
Formel vægt 463.1566
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.