Beskrivelse
En anordning til hurtig og nem overførsel af væsker med lav viskositet fra beholdere i forskellige højder ved hjælp af hævertprincippet: væske skal kun grundes én gang, derfor særlig praktisk til fuldstændig beholdertømning. Velegnet til fødevarer.
- LDPE/PVC
- Pumpekapacitet 9L/min
- Med robust kugleventil af polypropylen
- Godt udsyn til medium på grund af gennemsigtige slanger
- Bøjebeskyttelse til slangen med ophængsøje
- Omkostningseffektiv påfyldningsenhed, hvis tapning ikke skal ske regelmæssigt
Tekniske data
Tekniske data
| Flowhastighed | 9 l/min. |
| Inkluderer | 15 mm slange |
| Vægt (metrisk) | 25 kg |
| Dybde (metrisk) | 100 cm |
| Pumpens rørlængde | 100 cm |
| Modstandsegenskaber | Solvents |
| Materiale | Polypropylen |
| Produkttype | Hævert pumpe |
| Til brug med (udstyr) | For containers up to 1 L |