Få mere at vide
Sintofen, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sintofen |
| CAS | 130561-48-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sintofen |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H15 Cl N2 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 3-Cinnolinecarboxylic acid, 1-(4-chlorophenyl)-1,4-dihydro-5-(2-methoxyethoxy)-4-oxo-, 1-(4-Chlorophenyl)-1,4-dihydro-5-(2-methoxyethoxy)-4-oxo-3-cinnolinecarboxylic acid, Cintofen, SC 2053, Sintofen |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15ClN2O5/c1-25-9-10-26-14-4-2-3-13-15(14)17(22)16(18(23)24)20-21(13)12-7-5-11(19)6-8-12/h2-8H,9-10H2,1H3,(H,23,24) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | COCCOc1cccc2N(N=C(C(=O)O)C(=O)c12)c3ccc(Cl)cc3 |
| Vis mere |