Få mere at vide
Sintofen 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318276
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30318276 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30318276 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16970500AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sintofen
CAS 130561-48-7
Analyt- eller komponentnavne Sintofen
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C18 H15 Cl N2 O5
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3-Cinnolinecarboxylic acid, 1-(4-chlorophenyl)-1,4-dihydro-5-(2-methoxyethoxy)-4-oxo-, 1-(4-Chlorophenyl)-1,4-dihydro-5-(2-methoxyethoxy)-4-oxo-3-cinnolinecarboxylic acid, Cintofen, SC 2053, Sintofen
InChI formel InChI=1S/C18H15ClN2O5/c1-25-9-10-26-14-4-2-3-13-15(14)17(22)16(18(23)24)20-21(13)12-7-5-11(19)6-8-12/h2-8H,9-10H2,1H3,(H,23,24)
SMIL COCCOc1cccc2N(N=C(C(=O)O)C(=O)c12)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC navn 1-(4-chlorophenyl)-5-(2-methoxyethoxy)-4-oxocinnoline-3-carboxylic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 374.78
Mængde 1 ml
Formel vægt 374.0669 g/mol