Få mere at vide
Sinorphan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sinorphan |
| CAS | 112573-73-6 |
| Molekylær formel | C21 H23 N O4 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N-[(2S)-2-[(Acetylthio)methyl]-1-oxo-3-phenylpropyl]glycine Phenylmethyl Ester, BAY-y 7432, BP 1.02, Ecadotril, S 049 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO4S/c1-16(23)27-15-19(12-17-8-4-2-5-9-17)21(25)22-13-20(24)26-14-18-10-6-3-7-11-18/h2-11,19H,12-15H2,1H3,(H,22,25)/t19-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)SC[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | benzyl 2-[[(2S)-2-(acetylsulfanylmethyl)-3-phenylpropanoyl]amino]acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 385.48 |
| Formel vægt | 385.1348 |