Få mere at vide
Sinomenine Hydrochloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30463173
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463173 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30463173 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3273.02
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sinomenine hydrochloride
CAS 6080-33-7
Analyt- eller komponentnavne Sinomenine hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H23 N O4 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Sinomenine hydrochloride (6CI,7CI), Cucoline, hydrochloride, NSC 76021, Sinomenin hydrochloride, 9alpha,13alpha,14alpha-Morphinan-6-one, 7,8-didehydro-4-hydroxy-3,7-dimethoxy-17-methyl-, hydrochloride (8CI), Morphinan-6-one, 7,8-didehydro-4-hydroxy-3,7-dimethoxy-17-methyl-, hydrochloride, (9alpha,13alpha,14alpha)- (9CI), Morphinan-6-one, 7,8-didehydro-4-hydroxy-3,7-dimethoxy-17-methyl-, hydrochloride (1:1), (9alpha,13alpha,14alpha)-
InChI formel InChI=1S/C19H23NO4.ClH/c1-20-7-6-19-10-14(21)16(24-3)9-12(19)13(20)8-11-4-5-15(23-2)18(22)17(11)19;/h4-5,9,12-13,22H,6-8,10H2,1-3H3;1H/t12-,13+,19-;/m1./s1
Løsningstype Neat
SMIL Cl.COC1=C[C@@H]2[C@@H]3Cc4ccc(OC)c(O)c4[C@]2(CCN3C)CC1=O
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 365.85
Mængde 10 mg
Formel vægt 365.1394 g/mol