missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sinigrine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sinigrin Potassium salt |
| CAS | 3952-98-5 |
| Molekylær formel | C10 H16 N O9 S2 . K |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | β-D-Glucopyranose','1-thio-','1-[N-(sulfooxy)-3-butenimidate]','potassium salt (1:1) (ACI), Glucopyranose','1-thio-','1-(3-butenoate)','oxime','O-sulfate','potassium salt','β-D- (7CI), Glucopyranose','1-thio-','1-(3-butenohydroximate) NO-(hydrogen sulfate)','monopotassium salt','β-D- (8CI), Sinigrin (6CI), β-D-Glucopyranose','1-thio-','1-[N-(sulfooxy)-3-butenimidate]','monopotassium salt (9CI), Allyl glucosinolate potassium, NSC 407279, NSC 90774, Sinigrine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO9S2.K/c1-2-3-6(11-20-22(16,17)18)21-10-9(15)8(14)7(13)5(4-12)19-10;/h2,5,7-10,12-15H,1,3-4H2,(H,16,17,18);/q;+1/p-1/b11-6+;/t5-,7-,8+,9-,10+;/m1./s1 |
| SMIL | [K+].OC[C@H]1O[C@@H](S\C(=N\OS(=O)(=O)[O-])\CC=C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | potassium;[(E)-1-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]sulfanylbut-3-enylideneamino] sulfate |
| Molekylvægt (g/mol) | 397.46 |
| Formel vægt | 396.9904 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?