Få mere at vide
Sinigrin Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sinigrin Monohydrate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO9S2.K.H2O/c1-2-3-6(11-20-22(16,17)18)21-10-9(15)8(14)7(13)5(4-12)19-10;;/h2,5,7-10,12-15H,1,3-4H2,(H,16,17,18);;1H2/q;+1;/p-1/b11-6+;;/t5-,7-,8+,9-,10+;;/m1../s1 |
| Formel vægt | 415.0009 |