Få mere at vide
Axygen™ Enkelt brønd reagensreservoir med 96 brønd bundrender, høj profil, sterilt
Artikelnummer. 30306807 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25/Cs.
Artikelnummer. Mængde
30306807 25/Cs.
1 options
Artikelnummer. 30306807 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. RESSW96HPSIM
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-12-2026
96-brønds reservoir designet til at tillade opsamlingsbassiner på bunden for at hjælpe med at minimere dødt volumen.
  • Mærket Axygen tilbyder en komplet serie af reservoirer til enkeltbrønd og flere brønd, som findes i adskillige formater til automatiserede og manuelle anvendelser
  • Alle reservoirer er designet til at overholde ANSI/SLAS 1-2004: Mikroplader - Fodaftryksdimensioner og er kompatible med de fleste automationssystemer
  • Fremstillet med jomfruelig polypropylen for fremragende kemisk modstand
  • Diamantformede brønd-serier: 96 eller 384 brøndopsamlingsbassiner på bundoverfladen hjælper med at minimere dødt volumen, RNase-/DNase-fri, ikke-pyrogen, sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 240 mL
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Type Reagensreservoir
Til brug med (applikation) Hold og distribuer væsker
Mængde 25/Cs.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kanaler 1
Engangs Engangsbrug
Bund form Flad