Få mere at vide
Axygen™ Enkeltbrønd lavprofilreagensreservoirer
Artikelnummer. 11380265 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
86 mL
90 mL
92 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Kanaler:
1
96
384
Emballage:
25/Cs.
Individuelt indpakket; 25/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Kanaler Emballage Pakningsstørrelse
11380265 90 mL Steril 1 Individuelt indpakket; 25/Cs. Pakke med 25
11301974 86 mL Ikke steril 96 25/Cs. Pakke med 25
11330275 92 mL Ikke steril 384 25/Cs. Pakke med 25
11370265 90 mL Ikke steril 1 25/Cs. Pakke med 25
11340275 92 mL Steril 384 Individuelt indpakket; 25/Cs. Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11380265 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. RESSW1LPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3540.00 DKK
    2465.46 DKK / Pakke med 25
    Spare 1074.54 DKK
    30% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-04-2027
Fremstillet med ny polypropylen for fremragende kemikalieresistens
Corning tilbyder en komplet serie af Axygen enkelt- og flerbrønds reagensbeholdere, som er tilgængelige i flere formater til automatiseret og manuel brug. Alle reservoirer er designet til at overholde standard ANSI/SLAS fodaftryksdimensioner for mikroplader og er kompatible med de fleste automationsarbejdsstationer. Reagensbeholdere er fremstillet af polypropylen for fremragende kemikalieresistens.
  • Holdbar og omkostningseffektiv
  • Forskellige formater til flere applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI/SLAS, RNase/DNase-fri, ikke-pyrogen
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 90 mL
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Type Reagensbeholder
nr. pr. sag 25/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Emballage Individuelt indpakket; 25/Cs.
Kanaler 1