Beskrivelse
Corning tilbyder en komplet serie af Axygen enkelt- og flerbrønds reagensbeholdere, som er tilgængelige i flere formater til automatiseret og manuel brug. Alle reservoirer er designet til at overholde standard ANSI/SLAS fodaftryksdimensioner for mikroplader og er kompatible med de fleste automationsarbejdsstationer. Reagensbeholdere er fremstillet af polypropylen for fremragende kemikalieresistens.
- Holdbar og omkostningseffektiv
- Forskellige formater til flere applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ANSI/SLAS, RNase/DNase-fri, ikke-pyrogen |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 90 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Type | Reagensbeholder |
| nr. pr. sag | 25/Cs. |
| nr. pr. pakke | 25/Pk. |
| Emballage | 25/Cs. |
| Kanaler | 1 |
| Vis mere |