Få mere at vide
Axygen™ Enkeltbrønd lavprofilreagensreservoirer Artikelnummer.: 11340275
Forventet forsendelse: 02-02-2026
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Axygen™ Enkeltbrønd lavprofilreagensreservoirer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11340275 Shop alle Axygen Scientific produkter
92 mL, Steril, 384, Individuelt indpakket; 25/Cs., Pakke med 25
Kapacitet (metrisk):
86 mL
90 mL
92 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Kanaler:
1
96
384
Emballage:
25/Cs.
Individuelt indpakket; 25/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 11340275
Brand: Axygen™ RESSW384LPSI
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-02-2026
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med ny polypropylen for fremragende kemikalieresistens
Corning tilbyder en komplet serie af Axygen enkelt- og flerbrønds reagensbeholdere, som er tilgængelige i flere formater til automatiseret og manuel brug. Alle reservoirer er designet til at overholde standard ANSI/SLAS fodaftryksdimensioner for mikroplader og er kompatible med de fleste automationsarbejdsstationer. Reagensbeholdere er fremstillet af polypropylen for fremragende kemikalieresistens.
  • Holdbar og omkostningseffektiv
  • Forskellige formater til flere applikationer
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Renewable Energy
    • Certifications and Seals of Approval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI/SLAS, RNase/DNase-fri, ikke-pyrogen
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 92 mL
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Type Reagensbeholder
Emballage Individuelt indpakket; 25/Cs.
Kanaler 384
Engangs Engangsbrug
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Axygen™ Enkeltbrønd lavprofilreagensreservoirer >