Få mere at vide
Axygen™ Enkeltbrønd lavprofilreagensreservoirer
Fremstillet med ny polypropylen for fremragende kemikalieresistens
Brand: Axygen™ RES-SW384-LP
2476.94 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "25054" to get your promotional price.
Beskrivelse
Corning tilbyder en komplet serie af Axygen enkelt- og flerbrønds reagensbeholdere, som er tilgængelige i flere formater til automatiseret og manuel brug. Alle reservoirer er designet til at overholde standard ANSI/SLAS fodaftryksdimensioner for mikroplader og er kompatible med de fleste automationsarbejdsstationer. Reagensbeholdere er fremstillet af polypropylen for fremragende kemikalieresistens.
- Holdbar og omkostningseffektiv
- Forskellige formater til flere applikationer
Tekniske data
ANSI/SLAS, RNase/DNase-fri, ikke-pyrogen | |
92 mL | |
Ikke steril | |
25/Cs. | |
Engangsbrug |
Klar | |
Polypropylen | |
Reagensbeholder | |
384 |