Få mere at vide
Axygen™ Enkeltbrønd højprofilreagensreservoirer
Artikelnummer. p-4102795 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
240 mL
282 mL
290 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Kanaler:
8
12
96
384
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Kanaler Pakningsstørrelse
11320275 282 mL Steril 384 Pakke med 25
11310275 282 mL Ikke-steril 384 Pakke med 25
11360275 290 mL Steril 8 Pakke med 25
11300275 290 mL Steril 12 Pakke med 25
11370275 240 mL Ikke-steril 96 Pakke med 25
11350275 290 mL Ikke steril 8 Pakke med 25
11390265 290 mL Ikke steril 12 Pakke med 25
11380275 240 mL Steril 96 Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11320275 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. RESSW384HPSI
Fremstillet med ny polypropylen for fremragende kemikalieresistens
Corning tilbyder en komplet serie af Axygen enkelt- og flerbrønds reagensbeholdere, som er tilgængelige i flere formater til automatiseret og manuel brug. Alle reservoirer er designet til at overholde standard ANSI/SLAS fodaftryksdimensioner for mikroplader og er kompatible med de fleste automationsarbejdsstationer. Reagensbeholdere er fremstillet af polypropylen for fremragende kemikalieresistens.
  • Holdbar og omkostningseffektiv
  • Forskellige formater til flere applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI/SLAS, RNase/DNase-fri, ikke-pyrogen
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 282 mL
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Type Reagensbeholder
Emballage Individuelt indpakket; 25/Cs.
Kanaler 384
Engangs Engangsbrug
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.