Få mere at vide
Axygen™ Enkeltbrønd højprofilreagensreservoirer
Shop alle Axygen Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
240 mL
282 mL
290 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Non-sterile
Steril
Kanaler:
8
12
96
384
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
Corning tilbyder en komplet serie af Axygen enkelt- og flerbrønds reagensbeholdere, som er tilgængelige i flere formater til automatiseret og manuel brug. Alle reservoirer er designet til at overholde standard ANSI/SLAS fodaftryksdimensioner for mikroplader og er kompatible med de fleste automationsarbejdsstationer. Reagensbeholdere er fremstillet af polypropylen for fremragende kemikalieresistens.
- Holdbar og omkostningseffektiv
- Forskellige formater til flere applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ANSI/SLAS, RNase/DNase-fri, ikke-pyrogen |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 290 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Steril |
| Type | Reagensbeholder |
| nr. pr. sag | 25/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Emballage | Individuelt indpakket; 25/Cs. |
| Kanaler | 8 |
| Vis mere |