Få mere at vide
Skytec™ Engangshandske AQL 0.65 TX566
Artikelnummer. 30689998
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-Large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30689998 X-Small
30690000 Lille
30689991 Medium
30689994 Større
30689989 X-Large
30689999 2X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30689998 Leverandør Skytec™ Leverandørnr. SKG00566IB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.28 DKK
    79.23 DKK / Pakke med 50
    Spare 52.05 DKK
    39% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Premium performance, pudderfri handske med en forlænget manchet til beskyttelse af underarmen
Nitril engangshandske med AQL på 0,65. Dobbelt certificeret (industriel og medicinsk), ekstremt stærk og med højere kemisk og gennemboringsbestandighed end almindelige nitril-engangsprodukter
  • 100% premium nitril
  • Handfladetykkelse 0,14 mm, vægt 10 g (størrelse M)
  • Høj modstand mod penetration og fremspring af mange kemikalier
  • Kloreret indvendigt for at give mere komfort og reducere friktion, når man tager det på
  • Pulverfri, latexfri, ikke-steril, AQL 0,65
  • Godkendt til fødevarehåndtering
  • Medicinsk udstyr-kompatibel (MDD 93/42/EEC), overholder EN455 (alle dele)
  • Forlænget manchet (300 mm længde) for at beskytte underarmen
  • Antistatiske egenskaber på grund af nitrilens iboende antistatiske egenskaber
  • Silikonefri til brug i bonding/malingsoperationer (maling, belægninger, primere, klæbemidler)
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 455
Kloreret Ja
Applikationer Sundhedsvæsen, Industri, Laboratorie
Farve Lilla
Finger Thickness (English) 4.72 in.
Fingertykkelse (metrisk) 0.12 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 4.72 in.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.12 mm
Produkttype Engangshandsker
Størrelse X-Small
Tykkelse (engelsk) 4.72 in.
Tykkelse (metrisk) 0.12 mm
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER J, K, P, T
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED virusbeskyttelse
Handske manchet stil Perlebesiddet
Foring Uden foring