Få mere at vide
Masterflex™ Engangs gammabestrålet prøveudtagningsflaskesamling
Artikelnummer. 16699561
Kapacitet (metrisk):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16699561
Brand: Masterflex™ 9564424
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Masterflex™ Engangs gammabestrålet prøvetagningsflaskesamling overfører, prøver og opbevarer sikkert biofarmaceutiske produkter og reagenser
  • Sikker hætte/slange i et stykke eliminerer forurening og produkttab på grund af løse forbindelser
  • Samlinger er gammabestrålede - eliminerer arbejds- og valideringsomkostninger forbundet med montering og rengøring
Tekniske data
Oversigt Gammabestråling
Kapacitet (metrisk) 500 ml