Få mere at vide
Masterflex™ Engangs gammabestrålet prøveudtagningsflaskesamling
Artikelnummer. 16679561 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
16679561 125 ml -
16689561 250 ml -
16699561 500 ml Hver
16609571 1 l -
16619571 2 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16679561 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 9564420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    752.00 DKK
    593.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 158.57 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 15-03-2027
Masterflex™ Engangs gammabestrålet prøvetagningsflaskesamling overfører, prøver og opbevarer sikkert biofarmaceutiske produkter og reagenser
  • Sikker hætte/slange i et stykke eliminerer forurening og produkttab på grund af løse forbindelser
  • Samlinger er gammabestrålede - eliminerer arbejds- og valideringsomkostninger forbundet med montering og rengøring
Tekniske data
Oversigt Gammabestråling
Kapacitet (metrisk) 125 ml