Få mere at vide
Masterflex™ Flowrørsensorer til engangsbrug
Vandgennemstrømningshastighed:
0,03 til 2 LPM
0,06 til 2 LPM
0,50 til 20 LPM
1,50 til 40 LPM
3 til 200 LPM
Type:
Flow sensor
Materiale:
PFA
PVDF
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Modulære udskiftelige flowsensorsystemer med engangsdesign
- Nøjagtige måleaflæsninger ved lavt flow: ± 1 %
- Lave driftsomkostninger, engangsflowrør for optimal kontamineringsfri produktion
- Ideel til engangsapplikationer, men også velegnet til langtidsmåling
- Flowrør og turbinesensorer produceres og testes under renrumsforhold
Tekniske data
Tekniske data
| Display Type | Ingen |
| Spænding | 5/24 VDC |
| Type | Flow sensor |
| Vandgennemstrømningshastighed | 0,03 til 2 LPM |
| Maks. Driftstemperatur (engelsk) | 176 °F |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 80 °C |
| Materiale | PVDF |