Få mere at vide
Masterflex™ Flowrørsensorer til engangsbrug
Artikelnummer. 16699872 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Vandgennemstrømningshastighed:
0,03 til 2 L/min.
0,06 til 2 L/min.
0,50 til 20 L/min.
1,50 til 40 L/min.
3 til 200 L/min.
Type:
Flowsensor (Clip-mount)
Flowsensor (Klemmemontering)
Flowsensor (Tubeholder)
Flowsensor (klikmonteret)
Materiale:
PFA
PVDF
Pakningsstørrelse:
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vandgennemstrømningshastighed Type Materiale Pakningsstørrelse
16699872 0,50 til 20 L/min. Flowsensor (Clip-mount) PVDF Hver
16649872 0,03 til 2 L/min. Flowsensor (Klemmemontering) PVDF -
16689872 0,03 til 2 L/min. Flowsensor (Clip-mount) PVDF -
16679862 0,03 til 2 L/min. Flowsensor (Tubeholder) PVDF -
16629872 0,06 til 2 L/min. Flowsensor (Klemmemontering) PFA -
16609872 0,06 til 2 L/min. Flowsensor (klikmonteret) PFA -
16669872 0,06 til 2 L/min. Flowsensor (Clip-mount) PFA -
16639872 0,50 til 20 L/min. Flowsensor (Klemmemontering) PFA -
16619872 0,50 til 20 L/min. Flowsensor (klikmonteret) PFA -
16679872 0,50 til 20 L/min. Flowsensor (Clip-mount) PFA -
16659872 0,50 til 20 L/min. Flowsensor (Klemmemontering) PVDF Hver
16689862 0,50 til 20 L/min. Flowsensor (Tubeholder) PVDF Hver
16669862 1,50 til 40 L/min. Flowsensor (Clip-mount) PFA -
16699862 3 til 200 L/min. Flowsensor (Tubeholder) PVDF -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 16699872 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 2450733
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2380.00 DKK
    2170.74 DKK / Pakke med 1
    Spare 209.26 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Byg et komplet flowsensorsystem til engangsbrug, der kan tilpasses til enhver ønsket applikation
  • Modulære udskiftelige flowsensorsystemer med engangsdesign
  • Nøjagtige måleaflæsninger ved lav flow: ±1%
  • Lave driftsomkostninger, engangsrør for optimal forureningsfri produktion
  • Ideel til engangsanvendelser, men også egnet til langtidsmåling
  • Flowrør og turbinesensorer produceres og testes under renrumsforhold
Tekniske data
Display Type Ingen
Spænding 5/24 VDC
Type Flowsensor (Clip-mount)
Vandgennemstrømningshastighed 0,50 til 20 L/min.
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 176 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 80 °C
Materiale PVDF