Få mere at vide
Masterflex™ Flowrørsensorer til engangsbrug
Artikelnummer. 16689872
Vandgennemstrømningshastighed:
0,03 til 2 LPM
0,06 til 2 LPM
0,50 til 20 LPM
1,50 til 40 LPM
3 til 200 LPM
Type:
Flow sensor
Materiale:
PFA
PVDF
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16689872
Brand: Masterflex™ 2450732
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Byg et komplet flowsensorsystem til engangsbrug, der kan tilpasses til enhver ønsket applikation
  • Modulære udskiftelige flowsensorsystemer med engangsdesign
  • Nøjagtige måleaflæsninger ved lavt flow: ± 1 %
  • Lave driftsomkostninger, engangsflowrør for optimal kontamineringsfri produktion
  • Ideel til engangsapplikationer, men også velegnet til langtidsmåling
  • Flowrør og turbinesensorer produceres og testes under renrumsforhold
Tekniske data
Display Type Ingen
Spænding 5/24 VDC
Type Flow sensor
Vandgennemstrømningshastighed 0,03 til 2 LPM
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 176 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 80 °C
Materiale PVDF