Få mere at vide
Saint-Gobain Performance Plastics Engangsbioproces-standard 3D-liners til cylindriske tanke
Artikelnummer. 31723086
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 mL
20 L
50 L
100 L
200 L
300 L
400 L
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31723086 200 L
31723079 20 L
31723071 50 L
31723063 100 L
31723062 300 L
31723069 400 L
31723074 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31723086 Leverandør Saint-Gobain Performance Plastics Leverandørnr. LR0200L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5200.00 DKK
    4369.02 DKK / Pakke med 10
    Spare 830.98 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Bygget med flerlagsfilm for stærk gasbarrierebeskyttelse, der sikrer cGMP-kompatibel og dyrefri ydeevne
  • Fås i størrelser fra 20 L til 500 L.
  • Konstrueret af flerlags filmstruktur med LLDPE som væskekontaktlag og EVOH som gasbarriere, hvilket sikrer kemisk kompatibilitet, holdbarhed og beskyttelse mod iltindtrængning.
  • Filmens tykkelse: 5,0 mil (sidevæg) / 7 mil (bunden)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 200 L
Materiale LLDPE
Produkttype 3D-liner
Til brug med (udstyr) Cylindrisk tank
Port detalje 0-porte
Filmbeskrivelse 5-lags film
Slange stil Ingen rør