Få mere at vide
Thermo Scientific™ Engangsbrug BioProcess Container , 2D, Aegis™ 5-14, 3 porte
Artikelnummer. 17859786 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 l
5 l
10 l
20 l
50 l
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17859786 20 l
17839796 2 l
17829786 5 l
17839776 10 l
17839786 50 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17859786 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH31266.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
De Thermo Scientific Engangsbrug BPC er sammensat af Aegis 5-14 film, en single-web, fem-lags, gratis film fra dyr.
The Thermo Scientific Single-Use BPC is composed of Aegis 5-14 film, a single-web, five-layer, animal-origin free film.
De Thermo Scientific Engangsbrug BPC er sammensat af Aegis 5-14 film, en single-web, fem-lags, gratis film fra dyr.
Funktioner:
• Alle BPC'er er konstrueret i en ISO 7 (Klasse 10.000) renrum, som overholder cGMP-standarder.
• Fremstillet med brancheførende Aegis 5-14 film
• C-flex rør, der kan bruges sammen med rørsvejser og forskellige tilslutningsmuligheder
• Fleksibel og økonomisk løsning til at opdatere eller øge din bioreaktorkapacitet
• Velegnet til både suspension og adhærente kulturer
• Kan konfigureres til at opfylde dine procesbehov, inklusive muligheder for engangsregistrering (DO, pH og tryk)
Tilpas standard BPC systemer til optimeret engangsteknologi Vælg
fra et stort komponentbibliotek– med over 2.000 unikke komponenter, der inkluderer:
• Beslag —lige, reducerende, albue, T-stil, X-stil og tværstil.
• Konnektorer —lynkoblinger/afbrydere, aseptiske konnektorer og afbrydere, damp-til- og dampgennemgående stik.
• Filtre, —der anvendes til reduktion af biobelastning; steriliseringsfiltre og gasfiltre.
• Slange —termoplastiske elastomerer, platinhærdet silikone.
• Prøveporte —septum-stil og nålefri porte.
• Klemmer —skydere, klemme og krympebånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Grønne funktioner ISCC PLUS
Kapacitet (metrisk) 20 l
Mængde 20 L
Slange stil TPE