Få mere at vide
Thermo Scientific™ Engangsbrug BioProcess Container , 2D, Aegis™ 5-14, 2 porte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17859776 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
3 l
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17859776 3 l
17899756 50 ml
17809696 100 ml
17829766 250 ml
17839766 500 ml
17899686 1 l
17849776 2 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17859776 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH31265.17
De Thermo Scientific Engangsbrug BPC er sammensat af Aegis 5-14 film, en single-web, fem-lags, gratis film fra dyr.
De Thermo Scientific Engangsbrug BPC er sammensat af Aegis 5-14 film, en single-web, fem-lags, gratis film fra dyr.
Funktioner:
• Alle BPC'er er konstrueret i en ISO 7 (Klasse 10.000) renrum, som overholder cGMP-standarder.
• Fremstillet med brancheførende Aegis 5-14 film
• C-flex rør, der kan bruges sammen med rørsvejser og forskellige tilslutningsmuligheder
• Fleksibel og økonomisk løsning til at opdatere eller øge din bioreaktorkapacitet
• Velegnet til både suspension og adhærente kulturer
• Kan konfigureres til at opfylde dine procesbehov, inklusive muligheder for engangsregistrering (DO, pH og tryk)
Tilpas standard BPC systemer til optimeret engangsteknologi Vælg
fra et stort komponentbibliotek– med over 2.000 unikke komponenter, der inkluderer:
• Beslag —lige, reducerende, albue, T-stil, X-stil og tværstil.
• Konnektorer —lynkoblinger/afbrydere, aseptiske konnektorer og afbrydere, damp-til- og dampgennemgående stik.
• Filtre, —der anvendes til reduktion af biobelastning; steriliseringsfiltre og gasfiltre.
• Slange —termoplastiske elastomerer, platinhærdet silikone.
• Prøveporte —septum-stil og nålefri porte.
• Klemmer —skydere, klemme og krympebånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3 l
Mængde 3000 mL
Slange stil TPE