Få mere at vide
Thermo Scientific™ Engangsbrug BioProcess Container , 2D, Aegis™ 5-14, 2 porte
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
De Thermo Scientific Engangsbrug BPC er sammensat af Aegis 5-14 film, en single-web, fem-lags, gratis film fra dyr.
Funktioner:
• Alle BPC'er er konstrueret i en ISO 7 (Klasse 10.000) renrum, som overholder cGMP-standarder.
• Fremstillet med brancheførende Aegis 5-14 film
• C-flex rør, der kan bruges sammen med rørsvejser og forskellige tilslutningsmuligheder
• Fleksibel og økonomisk løsning til at opdatere eller øge din bioreaktorkapacitet
• Velegnet til både suspension og adhærente kulturer
• Kan konfigureres til at opfylde dine procesbehov, inklusive muligheder for engangsregistrering (DO, pH og tryk)
Tilpas standard BPC systemer til optimeret engangsteknologi Vælg
fra et stort komponentbibliotek– med over 2.000 unikke komponenter, der inkluderer:
• Beslag —lige, reducerende, albue, T-stil, X-stil og tværstil.
• Konnektorer —lynkoblinger/afbrydere, aseptiske konnektorer og afbrydere, damp-til- og dampgennemgående stik.
• Filtre, —der anvendes til reduktion af biobelastning; steriliseringsfiltre og gasfiltre.
• Slange —termoplastiske elastomerer, platinhærdet silikone.
• Prøveporte —septum-stil og nålefri porte.
• Klemmer —skydere, klemme og krympebånd.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Mængde | 250 mL |
| Slange stil | TPE |