Få mere at vide
Saint-Gobain Performance Plastics Engangs Bioprocess-poser, Standard 2D, 3 porte
Artikelnummer. 31723090
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
5 L
10 L
20 L
Rørlængde linje 1:
6 tommer
20 tommer
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Rørlængde linje 1
31723090 1 L 6 tommer
31723072 1 L 20 tommer
31723088 2 L 6 tommer
31723085 2 L 20 tommer
31723080 3 L 6 tommer
31723067 3 L 20 tommer
31723083 5 L 6 tommer
31723089 5 L 20 tommer
31723082 10 L 6 tommer
31723061 10 L 20 tommer
31723081 20 L 6 tommer
31723075 20 L 20 tommer
31723068 50 mL 6 tommer
31723077 150 mL 6 tommer
31723076 150 mL 20 tommer
31723087 250 mL 6 tommer
31723073 250 mL 20 tommer
31723084 500 mL 6 tommer
31723065 500 mL 20 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 31723090 Leverandør Saint-Gobain Performance Plastics Leverandørnr. BP0001L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10040.00 DKK
    8440.65 DKK / Pakke med 20
    Spare 1599.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Bygget med flerlagsfilm for stærk gasbarrierebeskyttelse, der sikrer cGMP-kompatibel og dyrefri ydeevne
  • Fås i størrelser fra 50 ml til 20 L.
  • Konstrueret med LLDPE som væskekontaktlag og EVOH som gasbarriere, hvilket sikrer kemisk kompatibilitet, holdbarhed og beskyttelse mod iltindtrængning.
  • Designet med top- eller bundafløbskonfigurationer for at opfylde forskellige proceskrav og maksimere brugervenlighed.
  • Nålefri prøvetagningsporte.
  • Små volumenposer har integreret hængefunktion og håndtag.
  • Tætningsbart, svejsbart rør på standarddesigns sikrer lækagefri forbindelser og kompatibilitet med automatiseret svejseudstyr.
  • Fås både i standard- og specialdesign.
  • Fås som manifoldsystemer.
  • Ideelt til cellekulturmedier, bufferforberedelse, produktlagring og prøvetagning på tværs af upstream og downstream bioprocesseringsoperationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 L
Dimensioner 13,50 x 6,48 tommer
Filmbeskrivelse Saint-Gobain 5-lags film
Port detalje 3 porte
Rørlængde linje 1 6 tommer
Rørlængde linje 3 6 tommer
Rørlængde linje 2 6 tommer
Rørmaterialelinje 3 C-Flex 374
Rørmaterialelinje 1 C-Flex 374
Rørmaterialelinje 2 C-Flex 374
Slange stil C-Flex
Produkttype Standard 2D Bioprocess-taske