Få mere at vide
Saint-Gobain Performance Plastics Engangs Bioprocess-poser, Standard 2D, 2 porte
Artikelnummer. 31723078
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
150 mL
250 mL
500 mL
Rørlængde linje 1:
12 tommer
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Rørlængde linje 1
31723078 150 mL 12 tommer
31723066 50 mL 12 tommer
31723070 250 mL 12 tommer
31723064 500 mL 12 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31723078 Leverandør Saint-Gobain Performance Plastics Leverandørnr. BP0150MS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7745.00 DKK
    6510.98 DKK / Pakke med 20
    Spare 1234.02 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Bygget med flerlagsfilm for stærk gasbarrierebeskyttelse, der sikrer cGMP-kompatibel og dyrefri ydeevne
  • Fås i størrelser fra 50 ml til 500 ml.
  • Konstrueret med LLDPE som væskekontaktlag og EVOH som gasbarriere, hvilket sikrer kemisk kompatibilitet, holdbarhed og beskyttelse mod iltindtrængning.
  • Designet med top- eller bundafløbskonfigurationer for at opfylde forskellige proceskrav og maksimere brugervenlighed.
  • Nålefri prøvetagningsporte.
  • Små volumenposer har integreret hængefunktion og håndtag.
  • Tætningsbart, svejsbart rør på standarddesigns sikrer lækagefri forbindelser og kompatibilitet med automatiseret svejseudstyr.
  • Fås både i standard- og specialdesign.
  • Fås som manifoldsystemer.
  • Ideelt til cellekulturmedier, bufferforberedelse, produktlagring og prøvetagning på tværs af upstream og downstream bioprocesseringsoperationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Dimensioner 7,72 x 3,85 tommer
Filmbeskrivelse Saint-Gobain 5-lags film
Port detalje 2 porteringer
Rørlængde linje 1 12 tommer
Rørlængde linje 2 12 tommer
Rørmaterialelinje 1 C-Flex 374
Rørmaterialelinje 2 C-Flex 374
Slange stil C-Flex
Produkttype Standard 2D Bioprocess-taske