Få mere at vide
Saint-Gobain Performance Plastics Engangs Bioprocess-poser, Standard 2D, 2 porte
Beskrivelse
- Fås i størrelser fra 50 ml til 500 ml.
- Konstrueret med LLDPE som væskekontaktlag og EVOH som gasbarriere, hvilket sikrer kemisk kompatibilitet, holdbarhed og beskyttelse mod iltindtrængning.
- Designet med top- eller bundafløbskonfigurationer for at opfylde forskellige proceskrav og maksimere brugervenlighed.
- Nålefri prøvetagningsporte.
- Små volumenposer har integreret hængefunktion og håndtag.
- Tætningsbart, svejsbart rør på standarddesigns sikrer lækagefri forbindelser og kompatibilitet med automatiseret svejseudstyr.
- Fås både i standard- og specialdesign.
- Fås som manifoldsystemer.
- Ideelt til cellekulturmedier, bufferforberedelse, produktlagring og prøvetagning på tværs af upstream og downstream bioprocesseringsoperationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Dimensioner | 5,22 x 3,85 tommer |
| Filmbeskrivelse | Saint-Gobain 5-lags film |
| Port detalje | 2 porteringer |
| Rørlængde linje 1 | 12 tommer |
| Rørlængde linje 2 | 12 tommer |
| Rørmaterialelinje 1 | C-Flex 374 |
| Rørmaterialelinje 2 | C-Flex 374 |
| Slange stil | C-Flex |
| Produkttype | Standard 2D Bioprocess-taske |