Få mere at vide
Applied Biosystems™ Single-Tube TaqMan™ SNP Genotyping Assays
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Indeholder
To umærkede PCR-primere: (fremadgående og omvendte primere ved 900 nM slutkoncentration); En Applied Biosystems VIC™ farvestof: MGB mærket probe detekterer Allel 1-sekvensen (prober ved 200 nM slutkoncentration); En Applied Biosystems 6FAM™ farvestof: MGB mærket probe detekterer Allel 2-sekvensen (prober ved 200 nM slutkoncentration)
- Et stort udvalg af SNP-assays fremmer validerings- og screeningsstudier for sygdomsassociation og populationsstratificeringsapplikationer
- Let at bruge, enkeltrørsformat
- Robust assay-design giver meget præcise, reproducerbare og pålidelige resultater
- En simpel arbejdsgang muliggør hurtige resultater
- Stort udvalg af SNP-assays fremmer validerings- og screeningsundersøgelser til applikationer til sygdomssammenslutning og befolkningsstratificering
- Nemt at bruge, enkeltrørsformat
- Robust analysedesign giver meget nøjagtige, reproducerbare og pålidelige resultater
- Enkel arbejdsgang giver hurtige resultater
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 40X |
| Indhold og opbevaring | To umærkede PCR-primere: (fremadgående og omvendte primere ved 900 nM slutkoncentration); En Applied Biosystems VIC™ farvestof: MGB mærket probe detekterer Allel 1-sekvensen (prober ved 200 nM slutkoncentration); En Applied Biosystems 6FAM™ farvestof: MGB mærket probe detekterer Allel 2-sekvensen (prober ved 200 nM slutkoncentration). Opbevares ved -15° til -25 °C |
| Oversigt | Single-Tube TaqMan SNP Genotyping Assays |
| Mængde | S (300 reaktioner), lavet på bestilling |
| Arter | Ikke-menneskelig |
| Til brug med (applikation) | Genotypebestemmelse |
| Antal reaktioner | 300 reaktioner |
| Prøvetype | Mus |