Få mere at vide
Applied Biosystems™ Single-Tube TaqMan™ SNP Genotyping Assays
Artikelnummer. 10310215 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
M (1000 reaktioner), lavet på bestilling
Artikelnummer.
10310215 M (1000 reaktioner), lavet på bestilling
1 options
Artikelnummer. 10310215 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4351382
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6580.00 DKK
    4737.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 1842.40 DKK
    28% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Indeholder
To umærkede PCR-primere: (fremadgående og omvendte primere ved 900 nM slutkoncentration); En Applied Biosystems VIC™ farvestof: MGB mærket probe detekterer Allel 1-sekvensen (prober ved 200 nM slutkoncentration); En Applied Biosystems 6FAM™ farvestof: MGB mærket probe detekterer Allel 2-sekvensen (prober ved 200 nM slutkoncentration)
5'-nukleaseassay til at skelne mellem to alleler af en specifik SNP til brug i genotypeundersøgelser
  • Et stort udvalg af SNP-assays fremmer validerings- og screeningsstudier for sygdomsassociation og populationsstratificeringsapplikationer
  • Let at bruge, enkeltrørsformat
  • Robust assay-design giver meget præcise, reproducerbare og pålidelige resultater
  • En simpel arbejdsgang muliggør hurtige resultater
  • Stort udvalg af SNP-assays fremmer validerings- og screeningsundersøgelser til applikationer til sygdomssammenslutning og befolkningsstratificering
  • Nemt at bruge, enkeltrørsformat
  • Robust analysedesign giver meget nøjagtige, reproducerbare og pålidelige resultater
  • Enkel arbejdsgang giver hurtige resultater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 40X
Indhold og opbevaring To umærkede PCR-primere: (fremadgående og omvendte primere ved 900 nM slutkoncentration); En Applied Biosystems VIC™ farvestof: MGB mærket probe detekterer Allel 1-sekvensen (prober ved 200 nM slutkoncentration); En Applied Biosystems 6FAM™ farvestof: MGB mærket probe detekterer Allel 2-sekvensen (prober ved 200 nM slutkoncentration). Opbevares ved -15° til -25 °C
Oversigt Single-Tube TaqMan SNP Genotyping Assays
Mængde M (1000 reaktioner), lavet på bestilling
Arter Ikke-menneskelig
Til brug med (applikation) Genotypebestemmelse
Antal reaktioner 1.000 reaktioner
Prøvetype Mus