Beskrivelse
Applied Biosystems TaqMan SNP genotypningsanalyser bruger TaqMan 5'-nuklease-kemi til at amplificere og opdage specifikke polymorfismer i rensede genomiske DNA-prøver. Hver analyse muliggør genotypning af individer for en enkelt nukleotidpolymorfi (SNP) og består af to sekvensspecifikke primere og to TaqMan mindre rillebinder (MGB) prober med ikke-fluorescerende slukkere (NFQ). Assays indeholder én probe mærket med VIC eller Cyanin 5-farvestof til at detektere Allele 1-sekvensen; den anden probe mærkes med FAM eller ABY farvestof for at påvise Allele 2-sekvensen.
Vores foruddesignede TaqMan SNP Genotyping Human Assays er en genomomfattende samling af millioner af menneskelige assays, inklusive almindelige 1.000 Genome SNP'er, HapMap SNP'er og kodende SNP'er.
Advantages:
- Dokumenteret—kemi i guldstandard TaqMan og robuste assay-designs leverer nøjagtige, reproducerbare og pålidelige resultater
- Nemt, —bekvemt enkeltrørsformat og simpel arbejdsgang giver en nem vej til pålidelige resultater; ingen optimering kræves
- En relevant—omfattende samling af foruddesignede menneskelige assays giver direkte adgang til indhold, der er relevant for din forskning
- Testede—alle humane SNP-genotyping-assays bestilt med VIC/FAM farvemærker er funktionelt testet for at sikre alleldiskrimination. Assays bestilt med Cyanin 5/ABY farvestoffer er ikke funktionelt testet.
- Multiplexing-klare—TaqMan-assays er nu tilgængelige med VIC/FAM eller Cyanin 5/ABY formater for at understøtte samtidig detektion af to sæt SNP'er (to par alleler).
Omtrentlig skibstid
4 – 6 dage i Nordamerika og 6 – 10 dage i Europa (VIC/FAM); 4-10 dage i Nordamerika, 6-14 dage i Europa (Cyanin 5/ABY)
TaqMan SNP Genotyping Assays kræver kun tre reaktionskomponenter til PCR: renset genomisk DNA (1 – 20 ng), assay-opløsningen og TaqMan Genotyping Master Mix (singleplex) eller TaqPath ProAmp Master Mix (multiplex) (solgt separat).
Alle assay-designs er produktet af vores bioinformatikpipeline, optimeret over mere end et årti ved at udnytte produktions- og assay-performancedata. TaqMan Assays er blevet citeret i over 40.000 publikationer og understøttes af mere end 350 patenter.
Alle vores foruddesignede TaqMan assays er dækket af TaqMan Assays qPCR-garantien. *
Anbefalet mastermix (solgt separat): TaqMan Genotyping Master Mix (Cat. No. 4371355) eller TaqPath ProAmp Master Mix (Cat. No. A30865)
*Vilkår og betingelser gælder. For fuldstændige detaljer, gå til www.thermofisher.com/taqmanguarantee.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 80X |
| Indhold og opbevaring | •1 rør med en 40X (S og M størrelse) eller 80X (L størrelse) blanding af forudformuleret assay (2 prober og 2 primere). •Opbevar ved -15 °C til -25 °C. |
| Detektionsmetode | qPCR |
| Form | Væske |
| Format | Rør |
| PCR metode | qPCR |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| Til brug med (udstyr) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System, QuantStudio Absolute Q Digital PCR System, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 12k Flex ProFlex PCR System*, VeritiPro*, SimpliAmp*, MiniAmp*, Automated Thermal Cycler* * Hvis en termocykler anvendes til PCR-amplifikation, skal den valgfrie aflæsning før kørslen og aflæsningen efter kørslen foretages separat på et realtids-PCR-system for at detektere og registrere fluorescenssignaler. |
| Intern sondemodifikation | Cyanin 5 - MGB proben registrerer Allele 1, ABY - MGB probe opdager Allele 2 |
| Etiket eller farvestof | ABY, Cy5 |
| Vis mere |