Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ SNP Genotyping Assays
Artikelnummer. 10772487 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Etiket eller farvestof:
ABY, Cy5
FAM, VIC
Mængde:
L (2400 reaktioner), Skræddersyet på bestilling
L (2400 reaktioner), lavet på bestilling
M (1000 reaktioner), Skræddersyet på bestilling
M (1000 reaktioner), lavet på bestilling
S (300 reaktioner), Fremstillet på bestilling
S (300 reaktioner), lavet på bestilling
Pakningsstørrelse:
300 reaktioner
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Etiket eller farvestof Mængde Pakningsstørrelse
10772487 FAM, VIC S (300 reaktioner), Fremstillet på bestilling 300 reaktioner
10167144 FAM, VIC L (2400 reaktioner), Skræddersyet på bestilling Hver
10269184 FAM, VIC M (1000 reaktioner), Skræddersyet på bestilling Hver
32226544 ABY, Cy5 S (300 reaktioner), lavet på bestilling -
32226561 ABY, Cy5 M (1000 reaktioner), lavet på bestilling -
32226564 ABY, Cy5 L (2400 reaktioner), lavet på bestilling -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10772487 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4351379
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4310.00 DKK
    3749.65 DKK / 300 reaktioner
    Spare 560.35 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
5' nuklease-assay for at skelne mellem to alleler af en specifik SNP til brug i genotypingstudier.
Applied Biosystems TaqMan SNP genotypningsanalyser bruger TaqMan 5'-nuklease-kemi til at amplificere og opdage specifikke polymorfismer i rensede genomiske DNA-prøver. Hver analyse muliggør genotypning af individer for en enkelt nukleotidpolymorfi (SNP) og består af to sekvensspecifikke primere og to TaqMan mindre rillebinder (MGB) prober med ikke-fluorescerende slukkere (NFQ). Assays indeholder én probe mærket med VIC eller Cyanin 5-farvestof til at detektere Allele 1-sekvensen; den anden probe mærkes med FAM eller ABY farvestof for at påvise Allele 2-sekvensen.
Vores foruddesignede TaqMan SNP Genotyping Human Assays er en genomomfattende samling af millioner af menneskelige assays, inklusive almindelige 1.000 Genome SNP'er, HapMap SNP'er og kodende SNP'er.
Advantages:
  • Dokumenteret—kemi i guldstandard TaqMan og robuste assay-designs leverer nøjagtige, reproducerbare og pålidelige resultater
  • Nemt, —bekvemt enkeltrørsformat og simpel arbejdsgang giver en nem vej til pålidelige resultater; ingen optimering kræves
  • En relevant—omfattende samling af foruddesignede menneskelige assays giver direkte adgang til indhold, der er relevant for din forskning
  • Testede—alle humane SNP-genotyping-assays bestilt med VIC/FAM farvemærker er funktionelt testet for at sikre alleldiskrimination. Assays bestilt med Cyanin 5/ABY farvestoffer er ikke funktionelt testet.
  • Multiplexing-klare—TaqMan-assays er nu tilgængelige med VIC/FAM eller Cyanin 5/ABY formater for at understøtte samtidig detektion af to sæt SNP'er (to par alleler).
Omtrentlig skibstid
4 – 6 dage i Nordamerika og 6 – 10 dage i Europa (VIC/FAM); 4-10 dage i Nordamerika, 6-14 dage i Europa (Cyanin 5/ABY)
TaqMan SNP Genotyping Assays kræver kun tre reaktionskomponenter til PCR: renset genomisk DNA (1 – 20 ng), assay-opløsningen og TaqMan Genotyping Master Mix (singleplex) eller TaqPath ProAmp Master Mix (multiplex) (solgt separat).
Alle assay-designs er produktet af vores bioinformatikpipeline, optimeret over mere end et årti ved at udnytte produktions- og assay-performancedata. TaqMan Assays er blevet citeret i over 40.000 publikationer og understøttes af mere end 350 patenter.
Alle vores foruddesignede TaqMan assays er dækket af TaqMan Assays qPCR-garantien. *
Anbefalet mastermix (solgt separat): TaqMan Genotyping Master Mix (Cat. No. 4371355) eller TaqPath ProAmp Master Mix (Cat. No. A30865)
*Vilkår og betingelser gælder. For fuldstændige detaljer, gå til www.thermofisher.com/taqmanguarantee.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
3'Primermodifikation Ingen
5'Primermodifikation Ingen
Koncentration 40X
Indhold og opbevaring 1 rør indeholdende en 40X (S- og M-størrelser) eller 80X (L-størrelse) blanding af præformuleret assay (2 prober og 2 primere).
Opbevares ved -15 til -25 °C.
Oversigt VIC™ - MGB sonde detekterer allel 1, FAM - MGB sonden detekterer allel 2
Form Frosset
Til brug med (udstyr) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex ProFlex PCR system* , VeritiPro* , SimpliAmp* , MiniAmp* , Automatiseret Thermal Cycler*
* Hvis der anvendes en termisk cycler til PCR-amplifikation, skal den valgfri for- og efterlæsning udføres separat på et real-time PCR-system
for at detektere og registrere fluorescerende signaler.
Intern sondemodifikation VIC™ (5'), FAM (5'), MGB (Minor Groove Binder) (3')
Etiket eller farvestof FAM, VIC
Produktlinje TaqMan
Oprensningsmetode Solid Phase Extraction (SPE)
Renhed eller kvalitetsklasse RNase-fri, DNase-fri
Mængde S (300 reaktioner), Fremstillet på bestilling
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Arter ADN
Mål Mere end 4,5 millioner humane assays på hele genomet er tilgængelige
Til brug med (applikation) Genotypebestemmelse
Antal reaktioner 300 reaktioner