Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ SNP Genotyping Assay, menneske
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
L (2400 reaktioner), lavet på bestilling
M (1000 reaktioner), lavet på bestilling
S (300 reaktioner), lavet på bestilling
Pakningsstørrelse:
300 reaktioner
Hver
Beskrivelse
Indeholder
To umærkede PCR-primere: (fremadgående og omvendte primere ved 900 nM slutkoncentration); En Applied Biosystems VIC™ farvestof: MGB mærket probe detekterer Allel 1-sekvensen (prober ved 200 nM slutkoncentration); En Applied Biosystems 6FAM™ farvestof: MGB mærket probe detekterer Allel 2-sekvensen (prober ved 200 nM slutkoncentration)
- Large selection of SNP assays advances validation and screening studies for disease association and population stratification applications
- Easy-to-use, single-tube format
- Robust assay design provides highly accurate, reproducible and reliable results
- Simple workflow enables quick results
- Stort udvalg af SNP-assays fremmer validerings- og screeningsundersøgelser til applikationer til sygdomssammenslutning og befolkningsstratificering
- Nemt at bruge, enkeltrørsformat
- Robust analysedesign giver meget nøjagtige, reproducerbare og pålidelige resultater
- Enkel arbejdsgang giver hurtige resultater
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | To umærkede PCR-primere: (fremadgående og omvendte primere ved 900 nM slutkoncentration); En Applied Biosystems VIC™ farvestof: MGB mærket probe detekterer Allel 1-sekvensen (prober ved 200 nM slutkoncentration); En Applied Biosystems 6FAM™ farvestof: MGB mærket probe detekterer Allel 2-sekvensen (prober ved 200 nM slutkoncentration). Opbevares ved -15° til -25 °C |
| Oversigt | Single-Tube TaqMan SNP Genotyping Assays |
| Mængde | L (2400 reaktioner), lavet på bestilling |
| Til brug med (applikation) | Genotypebestemmelse |
| Antal reaktioner | 2400 reaktioner |
| Prøvetype | Mus |