Få mere at vide
Tenak™ Enkeltbakkestativ til opretstående frysere, bred
Shop alle TENAK produkter
Dimensioner (L x B x H):
560 x 278 x 225 mm
560 x 278 x 280 mm
680 x 278 x 280 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Enkeltbakker er en skuffe med låg med et håndtag på fronten, og den passer ind i enhver fryser
- Stativ kan bruges med alle frysermærker
- Konstrueret af rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Opretstående frysere |
| Dimensioner (L x B x H) | 680 x 278 x 280 mm |
| Bredde (metrisk) | 278 mm |