Få mere at vide
Tenak™ Enkeltbakkestativ til opretstående frysere, standard
Artikelnummer. 12486980 Shop alle TENAK produkter
Dimensioner (L x B x H):
420 x 139 x 170 mm
420 x 139 x 280 mm
560 x 139 x 170 mm
560 x 139 x 385 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12486980
Brand: Tenak™ TE29136
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bakker designet til applikationer, hvor prøverne enten ikke opbevares i kasser eller har ulige størrelser.
  • Enkeltbakker er en skuffe med låg med et håndtag på fronten, og den passer ind i enhver fryser
  • Stativ kan bruges med alle frysermærker
  • Konstrueret af rustfrit stål
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Opretstående frysere
Dimensioner (L x B x H) 560 x 139 x 385 mm
Bredde (metrisk) 139 mm