Få mere at vide
Tenak™ Enkeltbakkestativ til opretstående frysere, standard
Shop alle TENAK produkter
Dimensioner (L x B x H):
420 x 139 x 170 mm
420 x 139 x 280 mm
560 x 139 x 170 mm
560 x 139 x 385 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Enkeltbakker er en skuffe med låg med et håndtag på fronten, og den passer ind i enhver fryser
- Stativ kan bruges med alle frysermærker
- Konstrueret af rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Opretstående frysere |
| Dimensioner (L x B x H) | 420 x 139 x 170 mm |
| Bredde (metrisk) | 139 mm |