Få mere at vide
JP-5 brændstof, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16310478 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
16310478 1 ml
1 options
Artikelnummer. 16310478 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. SJP51000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Jet 5 brændstof1000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale JP-5 Fuel
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
CAS 86290-81-5, 75-09-2
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol-P and T
Mængde 1 ml
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug