Få mere at vide
Gilac™ Enkelt knagekrog
Artikelnummer. 17978491
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
17978491 Hvid
1 options
Artikelnummer. 17978491 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G090121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.17 DKK
    13.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 5.04 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Single Coat Hook er velegnet til institutionelle cateringbehov, med fremragende holdbarhed og lang levetid.
  • Produkt egnet til institutionelle cateringbehov.
  • Designet til intensiv brug.
  • Fremragende holdbarhed og lang levetid.
  • Et originalt GILAC Hygiene-produkt.
  • Fremstillet i mange år, så identisk produktudskiftning er mulig og nem.
Tekniske data
Bredde (engelsk) 2,6 tommer
Størrelse Standard
Bredde (metrisk) 65 mm