Få mere at vide
Descrizione
- Muliggør præcis og præcis pipettering
- Det motoriserede stempel muliggør høj repreproducerbarhed og nøjagtighed ved pipettering i alle tilstande
- I samarbejde med TRACKMANTM Connected og dets PipettePilotTM-applikation reducerer PIPETMANTM M Connected risikoen for menneskelige fejl ved at overføre verificerbare pipetteringsparametre og kommandoer i pipetten
- Øget funktionalitet
- Den intuitive grænseflade har fem pipetteringstilstande til et stort antal applikationer: Pipette, gentagende, mix, reverse og custom
- Opret og overfør op til 10 brugerdefinerede protokoller fra PIPETMANTM M Connected Software til din pipette
- BluetoothTM-forbindelse muliggør kommunikation med TRACKMANTM Connected og hjælper dig med at guide dig gennem din protokol, hvor du fortæller dig hvor, hvornår og hvor meget du skal pipettere med realtidsinteraktioner
- Simpelt og behageligt at bruge
- Aspirer og aflever med ét klik på trykkknappen, og udstød spidserne uden problemer
- Det lette og ergonomiske design ligger behageligt i hånden for maksimal pipetteringskomfort
Specifica
Specifica
| Kompatible tips | Universel |
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Grøn |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Pipettespids, TRACKMAN™ Forbundet |
| Materiale | Polypropylen |
| Model- | P1200M BT |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Pipetman M |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?