Få mere at vide
Gilson™ Enkelt kanal PIPETMAN™ M
Shop alle Gilson produkter
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
1 til 10 ml
100 til 1200μ L
2 til 20 μL
20 til 200 μL
20 til 300 μL
5 til 100 μL
500 til 5000μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Tillader nøjagtig og præcis pipettering
- Det motoriserede stempel giver mulighed for høj pipetteringsreproducerbarhed og nøjagtighed i alle tilstande
- Tilknyttet TRACKMAN™ Forbundet og dens PipettePilot™ anvendelse, PIPETMAN™ M Connected reducerer risikoen for menneskelige fejl ved at overføre verificerbare pipetteringsparametre og kommandoer i pipetten
- Øget funktionalitet
- Den intuitive grænseflade har fem pipetteringstilstande til et stort antal applikationer: pipette, repetitive, mix, reverse og custom
- Opret og overfør op til 10 brugerdefinerede protokoller fra PIPETMAN™ M Connected Software ind i din pipette
- Bluetooth™ forbindelse muliggør kommunikation med TRACKMAN™ Forbundet og hjælper med at guide dig gennem din protokol og fortæller dig hvor, hvornår og hvor meget du skal pipettere med realtidsinteraktioner
- Enkel og behagelig at bruge
- Aspirer og dispenser med et enkelt klik på trykknappen og skub spidserne ud med lethed
- Det lette og ergonomiske design ligger behageligt i din hånd for maksimal pipetteringskomfort
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible tips | Universel |
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Gul |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Pipettespids, TRACKMAN™ Forbundet |
| Materiale | Polypropylen |
| Model- | P300M BT |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Pipetman M |
| Vis mere |