Beskrivelse
- Muliggør præcis og præcis pipettering
- Det motoriserede stempel muliggør høj repreproducerbarhed og nøjagtighed ved pipettering i alle tilstande
- I samarbejde med TRACKMANTM Connected og dets PipettePilotTM-applikation reducerer PIPETMANTM M Connected risikoen for menneskelige fejl ved at overføre verificerbare pipetteringsparametre og kommandoer i pipetten
- Øget funktionalitet
- Den intuitive grænseflade har fem pipetteringstilstande til et stort antal applikationer: Pipette, gentagende, mix, reverse og custom
- Opret og overfør op til 10 brugerdefinerede protokoller fra PIPETMANTM M Connected Software til din pipette
- BluetoothTM-forbindelse muliggør kommunikation med TRACKMANTM Connected og hjælper dig med at guide dig gennem din protokol, hvor du fortæller dig hvor, hvornår og hvor meget du skal pipettere med realtidsinteraktioner
- Simpelt og behageligt at bruge
- Aspirer og aflever med ét klik på trykkknappen, og udstød spidserne uden problemer
- Det lette og ergonomiske design ligger behageligt i hånden for maksimal pipetteringskomfort
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible tips | Universel |
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Orange |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med | Pipettespids, TRACKMAN™ Forbundet |
| Materiale | Polypropylen |
| Model- | P100M BT |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Pipetman M |
| Vis mere |