Få mere at vide
Socorex™ Acura™ Enkeltkanals mikropipette volumetrisk modul
Artikelnummer. p-8014113
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
10 til 200μ L
2,5 til 50μ L
50 til 1000 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11743276
Brand: Socorex™ 800.0010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forøg din alsidighed Acura™ elektronisk mikropipette kontrolenhed og spar omkostninger ved at udstyre den med et af 27 tilgængelige volumetriske moduler. Socorex™ Acura™ Enkeltkanals mikropipette volumetrisk modul er et fremragende og let monteret/aftageligt valg til dine enkeltkanals mikropipetteringsbehov.
  • En af 27 tilgængelige volumetriske samlinger.
    • Øg alsidighed og spar omkostninger.
  • Demonteres og samles igen uden værktøj.
  • Kalibreringsspecifikationer for ekstra moduler - som indstillet af fabrikskvalitetskontrol eller af pipetteejeren - bevares i instrumentets hukommelse.
Tekniske data
Til brug med Acura™ Electro™ 926 MicroPipette
Antal kanaler 1
Produktlinje Acura
Type Elektronisk pipette volumetrisk modul
Volumen (metrisk) 0,5 til 10 μL
Til brug med (udstyr) Acura™ Elektro 926 mikropipette
Mængde 1 hver