Få mere at vide
BRAND™ Enkeltkanals mikropipette Transferpette™ pro, justerbar
Artikelnummer. 30696109 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 μl
10 μl
10.000 μl
100 μl
1000 μl
2,5 μl
20 μl
200 μl
2500 μl
300 μl
50 μl
5000 μl
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Lysegrå
Mørkeblå
Rød
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve
30696109 1000 μl Mørkeblå
30696132 1 μl Lysegrå
30696125 2,5 μl Lysegrå
30696139 10 μl Lysegrå
30696121 20 μl Lysegrå
30696146 20 μl Gul
30696128 50 μl Gul
30696108 100 μl Gul
30696100 200 μl Gul
30696137 300 μl Grøn
30696129 2500 μl Rød
30696123 5000 μl Rød
30696104 10.000 μl Blå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 30696109 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 706880
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Ergonomisk enkeltkanals mikropipette med justerbar fingerstøtte, nem kalibrering og holdbart, autoklaverbart design.
  • Dens slanke design og justerbare fingerstøtte sikrer, at pipetten sidder perfekt i hånden, hvilket gør den ergonomisk og behagelig at bruge, selv under lange pipetteringer
  • For at holde dig fleksibel hele tiden Transferpette™ har Pro to justeringsteknikker:
    • Nem kalibrering til permanent kalibrering uden værktøj
    • Brugerjustering for hurtig, reversibel tilpasning til skiftende forhold som temperatur, spidsform eller medieegenskaber
  • Pro er Transferpette™ lavet af materialer af høj kvalitet med indbygget bordbeskyttelse, hvilket gør den både robust og holdbar. Den er fuldt autoklaverbar (121 °C) og fås som enkelt- og flerkanals pipetter.
Begrænsninger ved brug:
  • Driftstemperaturen bør ligge mellem +15 °C og +40°°° °C. Andre temperaturer efter anmodning.
  • Damptryk op til 500 mbar
  • Viskositet: 260 mPa·s
  • For viskøse medier skal hastigheden justeres, hvis det er nødvendigt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed < ±0,6 %
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Mørkeblå
Engangs Genanvendelig
Til brug med Pipettopp 50 til 1000 μl
Greb Type Ergonomi
Materiale Polypropylen
Model- D-1000
Antal kanaler 1
Programmerbarhed Nej
Sterilitet Ikke-steril
Type Mekanisk pipette
Volumen (metrisk) 1000 μl
Inkluderer Ydelsescertifikat, hyldemontering og silikonefedt
Inkrementer 1 μl
Præcision < 0.2% (CV)