Få mere at vide
Socorex™ Acura™ Enkeltkanals Macropipette volumetrisk modul
Volumen (metrisk):
0,25 til 5 ml
0,5 til 10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- En af 27 tilgængelige volumetriske samlinger.
- Øg alsidighed og spar omkostninger.
- Demonteres og samles igen uden værktøj.
- Kalibreringsspecifikationer for ekstra moduler - som indstillet af fabrikskvalitetskontrol eller af pipetteejeren - bevares i instrumentets hukommelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | Acura™ Electro™ 926 MicroPipette |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Acura |
| Type | Elektronisk pipette volumetrisk modul |
| Volumen (metrisk) | 0,5 til 10 ml |
| Til brug med (udstyr) | Acura™ Elektro 926 mikropipette |
| Mængde | 1 hver |