Få mere at vide
Socorex™ Acura™ Enkeltkanals Macropipette volumetrisk modul
Artikelnummer. 10265282
Volumen (metrisk):
0,25 til 5 ml
0,5 til 10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10265282
Brand: Socorex™ 800.5000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forøg din alsidighed Acura™ elektronisk makropipette kontrolenhed og spar omkostninger ved at udstyre den med et af 27 tilgængelige volumetriske moduler. Socorex™ Acura™ Single-channel Macropipette Volumetric Module er et fremragende og let påsætteligt/aftageligt valg til dine enkelt-kanals makropipetteringsbehov.
  • En af 27 tilgængelige volumetriske samlinger.
    • Øg alsidighed og spar omkostninger.
  • Demonteres og samles igen uden værktøj.
  • Kalibreringsspecifikationer for ekstra moduler - som indstillet af fabrikskvalitetskontrol eller af pipetteejeren - bevares i instrumentets hukommelse.
Tekniske data
Til brug med Acura™ Electro™ 926 MicroPipette
Antal kanaler 1
Produktlinje Acura
Type Elektronisk pipette volumetrisk modul
Volumen (metrisk) 0,25 til 5 ml
Til brug med (udstyr) Acura™ Elektro 926 mikropipette
Mængde 1 hver