Få mere at vide
Invitrogen™ Enkeltkanals dødcelle-apoptosekit med Annexin V Alexa Fluor™ 488 og SYTOX™ Grønne farvestoffer, til flowcytometri
Artikelnummer. 10154382
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10154382 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10154382 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. V13240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5600.00 DKK
    4704.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 896.00 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Enkeltkanals dobbelt 384-brønds temperaturverifikationssæt til PCR 9700-systemet, 0,02 ml
Dette produkt detekterer eksternalisering af phosphatidylserin i apoptotiske celler ved hjælp af rekombinant annexin V konjugeret til grøn-fluorescerende Alexa Fluor™ 488 farvestof og døde celler ved hjælp af SYTOX™ Grøn nukleinsyrefarvning. Efter behandling med begge prober viser apoptotiske celler grøn fluorescens, døde celler viser lysere grøn fluorescens, og levende celler viser lidt eller ingen fluorescens. Disse populationer kan let skelnes i FL1-kanalen i et flowcytometer, hvilket frigør de andre kanaler til påvisning af andre fluorescerende farver.
Se en valgvejledning for alle apoptoseanalyser til flowcytometri .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 sæt
Format Rør
Produkttype Dead Cell Apoptosis Kit
Indhold og opbevaring Indeholder 1 hætteglas med annexin V, Alexa Fluor™ 488 konjugat (250μ L), 1 hætteglas af SYTOX™ grøn (100μ L), og 1 flaske annexinbindingsbuffer (5X opløsning, 50 ml).
Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys.
Flowcytometer laserlinjer 488
Excitation/Emission SYTOX™ grøn: ⁄503 524, Alexa Fluor™ 488: ⁄499 521
Antal reaktioner 50
Forsendelsestilstand Våd is
Produktlinje Alexa Fluor, SYTOX
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Konjugeret Alexa Fluor 488, SYTOX Grøn
Til brug med (udstyr) Flowcytometre